Learn More
Brady™ Etiquetas metalizadas de poliéster con acabado mate a prueba de manipulaciones con patrón de VOID
Código de producto. 17851579
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
1,9 x 3 in
1 x 1,5 in
2 x 1 in
Altura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Altura (métrico) unitSize
17851579 1 x 1,5 in 25,4 mm paquete de 250
17871629 0,5 x 1 in 12,7 mm paquete de 500
17821489 1,9 x 3 in 48,26 mm paquete de 100
17871469 2 x 1 in 50,8 mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 17851579
Marca: Brady™ 173830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El producto B-7576 está diseñado para dejar una huella de VOID cuando se retira la etiqueta, dicha huella también aparece en la superficie de la etiqueta, por lo que no se puede reutilizar.
  • La opción perfecta para placas de características y placas de número de serie que requieren un alto rendimiento y evidencia en caso de eliminación de la etiqueta
  • Manipúlelas con cuidado para no dañar el patrón de VOID
  • Para impresoras por transferencia térmica
  • Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo de adhesivo Tamper-evident
Recubrimiento None
Color Silver
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0.071 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1,5 in
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number M6-31-7576
Mostrar más Show Less