Learn More
VOC Alcohol Mixture 40000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 64-17-5, 67-63-0 |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Methanol |