missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VMAT2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16830455 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16830455 20 μL 20 microlitros
16820455 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16830455

Marca: Proteintech 208731AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VMAT2 is involved in the ATP-dependent vesicular transport of biogenic amine neurotransmitters. pumps cytosolic monoamines including dopamine, norepinephrine, serotonin, and histamine into synaptic vesicles. It is a requisite for vesicular amine storage prior to secretion via exocytosis.

Especificaciones

Antígeno VMAT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.32 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC18A2
N.º de referencia del gen Q05940
Alias de gen Monoamine transporter, SLC18A2, SVAT, SVMT, VAT2, Vesicular amine transporter 2, VMAT2
Símbolos de los genes SLC18A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VMAT2 Fusion Protein Ag14971
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6571
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.