missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VMAT2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 20873-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
VMAT2 is involved in the ATP-dependent vesicular transport of biogenic amine neurotransmitters. pumps cytosolic monoamines including dopamine, norepinephrine, serotonin, and histamine into synaptic vesicles. It is a requisite for vesicular amine storage prior to secretion via exocytosis.Especificaciones
| VMAT2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLC18A2 | |
| Monoamine transporter, SLC18A2, SVAT, SVMT, VAT2, Vesicular amine transporter 2, VMAT2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 6571 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.32 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q05940 | |
| SLC18A2 | |
| VMAT2 Fusion Protein Ag14971 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido