missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VMAT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13208038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13208038 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13208038 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA522864

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VMAT2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (F), ICC/IF

VMAT2 is involved in the ATP-dependent vesicular transport of biogenic amine neurotransmitters. pumps cytosolic monoamines including dopamine, norepinephrine, serotonin, and histamine into synaptic vesicles. It is a requisite for vesicular amine storage prior to secretion via exocytosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VMAT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica SLC18A2
N.º de referencia del gen Q01827, Q05940, Q8BRU6
Alias de gen 1110037L13Rik; 9330105E13; MGC120477; MGC120478; MGC26538; MNAT; monoamine neurotransmitter transporter; monoamine transporter; SLC18A2; solute carrier family 18 (vesicular monoamine transporter), member 2; solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2; Solute carrier family 18 A2 (vesicular monoamine transporter 2); solute carrier family 18 member 2; solute carrier family 18 member A2; solute carrier family 18, member 2; Svat; SVMT; synaptic vesicular amine transporter; VAT2; vesicle monoamine transporter type 2; vesicle monoamine/H+ antiporter; vesicular amine transporter 2; vesicular monoamine transporter 2; VMAT2; VMAT-2
Símbolos de los genes SLC18A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Reacts with an internal sequence of the human, mouse and rat VMAT2 protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100351780, 214084, 25549, 6571
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.