missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VL285, MedChemExpress

Código de producto. 16454518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16454518 10 mg 10 miligramos
16477227 5 mg 5 miligramos
16445376 100 mg 100 miligramos
16420827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16454518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111663

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.

VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material VL285
CAS 1448188-57-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32N4O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (234.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](N4CC(C=CC=C5)=C5C4=O)C(C)C)=O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 532.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.65
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.