Learn More
Thermo Scientific™ Patrón fluorescente rojo Vivid™
Descripción
Vivid™ Fluorescent Standards represent the products formed during oxidation of Vivid™ Substrates by cytochrome P450 enzymes. These standards enable quantification of enzyme activity when used as part of the Vivid™ CYP450 Screening Kits. Vivid™ Fluorescent Standards are included in the Vivid™ Screening Kits, but may also be purchased separately. They are supplied as a dried film.
More About Vivid™ CYP450 Screening Kits
Vivid™ CYP450 Screening Kits are high-throughput fluorescence-based assays for detection of enzyme-drug interactions and CYP450 inhibition. Vivid™ CYP450 Screening Kits include Vivid™ Substrate, Vivid™ Fluorescent Standard, reaction buffer, Vivid™ Regeneration System, NADP+, and CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagent. Vivid™ Fluorogenic Substrates are blocked dyes that yield minimal fluorescence signal until cleaved or hydroxylated. Oxidation at either of two potential sites releases the highly fluorescent product. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents are microsomes prepared from insect cells expressing a human CYP450 isozyme and human cytochrome P450 reductase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents offer a distinct advantage over human liver microsomes in that only one CYP450 isozyme is expressed, thereby preventing metabolism by other CYP450s.
Applications
- High-throughput screening of enzyme-drug interactions
- Compound profiling for drug inhibition of cytochrome P450 isozymes
- Generation of predictive SAR models to guide compound acquisition
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Patrón fluorescente rojo Vivid™, viabilidad, proliferación y función celulares, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos, solo para fines de investigación, no apto para uso en procedimientos de diagnóstico |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad, proliferación y función celulares, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos |
| Cantidad | Cada uno |
| Tipo de producto | Estándar fluorescente |
| Contenido del kit | Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado. Almacene los tampones de reacción a 4 °C o a temperatura ambiente. Almacene BACULOSOMES™, el sistema de regeneración NADPH y NADP+ a - 80 °C. Almacene los sustratos y patrones Vivid™ a 4 °C, protegidos de la luz (para el almacenamiento a largo plazo, vuelva a suspender en disolvente orgánico y conserve a - 20 °C). |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Etiqueta o tinte | Otras etiquetas o colorantes |
| Línea de productos | VIVID |