Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato Vivid™ OOMR
Código de producto. 10768214
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
1mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10768214
Marca: Thermo Scientific™ P2868
Sustrato de OOMR Vivid™
Los sustratos Vivid™ son colorantes bloqueados que generan una señal de fluorescencia mínima hasta que se produce la oxidación. El metabolismo del citocromo P450 en cualquiera de los dos sitios potenciales de oxidación libera el producto altamente fluorescente. Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. Cuando se utilizan combinados con los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus como parte de los kits de detección Vivid™ CYP450, los sustratos Vivid™ permiten una detección rápida y sólida de los inhibidores del citocromo P450. Este sustrato en particular (Sustrato Vivid ™ OOMR) produce un producto que emite una fluorescencia roja.
Más sobre los kits de cribaje Vivid™ CYP450
los kits de cribaje Vivid™ CYP450 son ensayos de alto rendimiento basados en la fluorescencia para el cribaje de interacciones enzima-fármaco y la inhibición de CYP450. Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen el sustrato Vivid™, el patrón de fluorescencia Vivid™, un tampón de reacción, el sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y el reactivo CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isoenzima CYP450 humana y citocromo P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja sobre los microsomas del hígado humano, ya que solo se expresa una isoenzima CYP450, lo que evita el metabolismo de otros CYP450.
>> Ver todas las aplicaciones de los kits de detección Vivid™ CYP450
: detección de alto rendimiento de las interacciones enzima-fármaco, creación de compuestos para la inhibición de fármacos de isoenzimas del citocromo P450, generación de modelos de SAR predictivos para guiar la adquisición de compuestos
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado. Almacene los tampones de reacción a 4 °C o a temperatura ambiente. Almacene BACULOSOMES™, el sistema de regeneración NADPH y NADP+ a - 80 °C. Almacene los sustratos y patrones Vivid™ a 4 °C, protegidos de la luz (para el almacenamiento a largo plazo, vuelva a suspender en disolvente orgánico y conserve a - 20 °C).
Método de detección Fluorescente
Formulario Mediciones
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad, proliferación y función celulares, industria farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Línea de productos VIVID
Cantidad 0,1 mg
Sustrato OOMR
Substrate Properties Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato del citocromo P450
Incluye Sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH.
Descripción del artículo Sustrato Vivid™ OOMR, 0,1 mg, 355,4 g/mol de peso molecular, ≥ 97 % de pureza, tipo de sustrato citocromo P450, método de detección fluorescente, utilizado para la viabilidad celular, proliferación y función, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos.
Peso molecular 355,4g/mol
Envase 1 unidad
Tipo de producto Sustrato Vivid™ OOMR
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Requisitos de almacenamiento – 20 °C