Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP2B6 Blue Screening Kit
Descripción
Formato de kit simple de combinación y lectura
Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustrato Vivid™, estándar fluorescente Vivid™, tampón de reacción, sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isozima CYP450 humana (CYP2B6 en este caso) y la citocromo-P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja frente a los microsomas hepáticos humanos, ya que solo se expresa un isozima CYP450, evitando así el metabolismo de otros CYP450.
Reactivos Vivid™ exclusivos para señales fluorescentes brillantes y bajo fondo
Los sustratos Vivid™ son colorantes bloqueados que producen una señal de fluorescencia mínima hasta que se separan o se hidroxilan. La oxidación en cualquiera de los dos sitios potenciales libera el producto altamente fluorescente (figura 1). Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. Este kit en particular incluye el sustrato Vivid™ BOMCC. Este sustrato produce un producto que emite una fluorescencia azul.
Formatos de ensayo flexibles para resultados optimizados
La sensibilidad de los ensayos Vivid™ CYP450 permite la detección de inhibidores débiles y la miniaturización a tan solo 2 μl por reacción. Los ensayos se pueden configurar en modo cinético o en modo de punto final para facilitar la detección de placas múltiples (figura 2). Los ensayos pueden realizarse a temperatura ambiente o a 37 °C.
Aplicaciones: detección de alto rendimiento de las interacciones enzima-fármaco, perfilado de compuestos para la inhibición de fármacos de isoenzimas del citocromo P450, generación de modelos de SAR predictivos para guiar la adquisición de compuestos
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Línea de productos | VIVID |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado. Almacene los tampones de reacción a 4 °C o a temperatura ambiente. Almacene BACULOSOMES™, el sistema de regeneración NADPH y NADP+ a - 80 °C. Almacene los sustratos y patrones Vivid™ a 4 °C, protegidos de la luz (para el almacenamiento a largo plazo, vuelva a suspender en disolvente orgánico y conserve a - 20 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Kit de detección |
| Cantidad | 300 ensayos |
| Formato | Kit |
| Color | Azul |
| Condiciones de envío | Hielo seco |