Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de ultrafiltración RC Vivaspin™ Turbo 15
Tienda Sartorius Productos
Descripción
Los™ concentradores centrífugos Vivaspin Turbo ofrecen la opción óptima para aplicaciones de concentración máxima o intercambio de tampones, con su amplia gama de MWCO y la exclusiva elección de membrana del mercado de membrana RC y PES.
Los concentradores Vivaspin™ Turbo 15 RC son los concentradores regenerados de celulosa con los caudales más altos del mercado debido a sus grandes membranas verticales gemelas y su perfil interno elegante, que minimizan la polarización de proteínas y la consiguiente incrustación de la membrana y garantizan velocidades de proceso máximas hasta el último 100 μl.
- Elección óptima de membrana única (PES y RC)
- Recuperación completa
- Concentraciones más rápidas
- Excelente resistencia química
- Fácil recogida de retenido
- Graduado y marcable
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada |
| MWCO | 5 kDa |
| Volumen de muestra | 15 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Cantidad | 12/paq. |
| Tipo | Centrifugal Concentrator |
| Mostrar más |