Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de ultrafiltración RC Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Código de producto. 16666942 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
12/paq.
48/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 48
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
16666942 30 kDa 12/paq. paquete de 12
16646942 5 kDa 12/paq. paquete de 12
16656942 5 kDa 48/paq. paquete de 48
16626942 10 kDa 12/paq. paquete de 12
16636942 10 kDa 48/paq. paquete de 48
16676942 30 kDa 48/paq. paquete de 48
16686942 50 kDa 12/paq. paquete de 12
16696942 50 kDa 48/paq. paquete de 48
16606952 100 kDa 12/paq. paquete de 12
16616952 100 kDa 48/paq. paquete de 48
10 options
Código de producto. 16666942
Marca: Sartorius VS15TR21
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Concentradores™ 15 centrífugos de ultrafiltración Vivaspin Turbo Cellulose regenerada (RC) para concentración de proteínas, ADN, nanopartículas y virus para volúmenes de muestra de 4-15 ml. Adquiera la concentración de muestra más rápida con las recuperaciones más altas para sus muestras de proteínas.
Los™ concentradores centrífugos Vivaspin Turbo ofrecen la opción óptima para aplicaciones de concentración máxima o intercambio de tampones, con su amplia gama de MWCO y la exclusiva elección de membrana del mercado de membrana RC y PES.
Los concentradores Vivaspin™ Turbo 15 RC son los concentradores regenerados de celulosa con los caudales más altos del mercado debido a sus grandes membranas verticales gemelas y su perfil interno elegante, que minimizan la polarización de proteínas y la consiguiente incrustación de la membrana y garantizan velocidades de proceso máximas hasta el último 100 μl.
  • Elección óptima de membrana única (PES y RC)
  • Recuperación completa
  • Concentraciones más rápidas
  • Excelente resistencia química
  • Fácil recogida de retenido
  • Graduado y marcable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 30 kDa
Volumen de muestra 15 mL
Esterilidad Non-sterile
Material de la carcasa Polipropileno
Cantidad 12/paq.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volumen (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 77 mm