Learn More
Sartorius™ Kits de purificación de virus Vivapure™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8006484 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tamaño de muestra:
20 mL
500 mL
2 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11710855
Marca: Sartorius™ VSAVPQ022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los kits de purificación de adenovirus están listos para su uso y contienen todos los tampones y dispositivos que necesita para la purificación cuantitativa del virus de rendimiento en pocas horas.
  • Tecnología de adsorber de membrana
  • Purificación de virus rápida y segura
  • Listos para su uso: los kits contienen todos los tampones y dispositivos que necesita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración de endotoxinas < 0,025 EU/ml
Tipo de ligando Amonio cuaternario
Incluye 6 columnas de centrifugación AdenoPACK Maxi con membrana de intercambio iónico Sartobind™, unidades de aclaración y concentración, todos los tampones excepto Benzonase™
Tamaño de muestra 20 mL
Tiempo de prueba 1 h
Diana de purificación Hasta 1 x 1012 partículas de adenosvirus tipo 5 de 20 ml de cultivo celular
N.º de preparaciones 6 x 20 mL
Tipo de muestra Cultivo celular
Para utilizar con (aplicación) Purificación de adenovirus tipo 5