Learn More
Sartorius Vivaflow Tubing for Vivaflow Feed Reservoir
Código de producto. 30178733 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,12 in
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
30178733 0,12 in 1 hoja
1 options
Código de producto. 30178733
Marca: Sartorius VFATD00011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vivaflow Tubing used with the Vivaflow feed reservoir, enables continuous diafiltration that is easy to set up, offers significant time savings, reduces reagent and water consumption, and avoids sample dilution.
  • Supports continuous diafiltration with Vivaflow cassettes
  • Securely connects to the Vivaflow feed reservoir
  • Works with Sartobind Lab for chromatography with a pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de color Transparent
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3.1 mm
Material PVC, Polycarbonate
Diámetro exterior (imperial) 0,24 in, 6.3 mm
Longitud global (imperial) 39.4 in.
Longitud global (métrico) 1 m
Tipo de filtro Ultrafiltration
Formato Cassette
Para utilizar con (equipo) Peristaltic Pump
Material (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Volumen de muestra 0.5 to 1 L
Esterilidad Non-sterile
Color Transparente
Tipo de producto Tubing
Tipo TFF cassette
Volumen (métrico) 1 L