Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivaflow 50
BIOPHARMA
Código de producto. 15700538 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
:
De 100 a 3000 ml
Código de producto. 15700538
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ VF05P6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cassette de flujo cruzado desechable y listo para su uso para la filtración y concentración de muestras de 100 ml a 3 l.
  • Cassette de flujo cruzado de laboratorio «plug and play»
  • Modular - Ampliable hasta 6 unidades
  • Óptimo para la concentración de muestras acuosas, por ejemplo, proteínas y nanopartículas
  • Alta velocidad de caudal y recuperación
  • Carcasa transparente para el control de procesos
  • Configuración sencilla
  • Económico y desechable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PVC, silicona, polietersulfona, polipropileno, nailon
MWCO 1000 kDa
Área de filtración 50 cm2
Presión máxima 3 bar
Caudal de la bomba De 200 a 400 ml/min
Tipo de muestra Nanopartículas
Temperatura máx. (métrico) de 60 °C
Tipo Concentrador tangencial/de flujo cruzado
Volumen (métrico) De 100 a 3000 ml
Anchura (métrico) 25 mm
Anchura del canal (métrico) 15 mm
Altura (métrico) 84 mm
Altura del canal (métrico) 0,3 mm