Learn More
Sartorius Casetes de flujo cruzado Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Código de producto. 10628581 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Material (membrana):
Hydrosart
PES
MWCO:
0,2 μm
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (membrana) MWCO unitSize
10628581 PES 5 kDa cada uno
10449321 PES 30 kDa 1 PCS
10387261 PES 10 kDa cada uno
10205951 PES 100 kDa cada uno
10631072 Hydrosart 10 kDa cada uno
10062291 PES 50 kDa cada uno
10118871 Hydrosart 30 kDa cada uno
10489701 PES 0,2 μm cada uno
15364596 Hydrosart 100 kDa cada uno
11785036 Hydrosart 5 kDa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10628581 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VF20P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un estándar de facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad sin comparación con otros sistemas de filtración. Los casetes de flujo cruzado Sartorius Vivaflow 200 están listos para usar y son casetes de flujo cruzado de laboratorio reutilizables para concentrar muestras de hasta 5 l. Disponible en diferentes tipos de MWCO y membrana para diferentes necesidades de aplicación.
Concentración rápida y eficiente
  • Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua
  • Utiliza una membrana PES o Hydrosart de 200 cm2 para un flujo alto
  • La trayectoria de recirculación de flujo inverso y canal fino proporciona velocidades elevadas de flujo cruzado con una velocidad de la bomba mínima.
  • Concentración rápida utilizando uno o dos casetes
    • Un solo módulo normalmente concentra 1 l por un factor de 50 en menos 30 de minutos
    • Dos módulos utilizados en concentrados paralelos de 5 l por un factor de 50 en menos 75 de minutos
  • La recuperación casi total del concentrado se logra con un solo aclarado
  • Se puede añadir un depósito de diafiltración sellado de 500 ml para un intercambio rápido y cómodo de tampones.
Prácticos y fáciles de utilizar
  • Una unidad viene con todos los accesorios necesarios (excepto bomba y cabezal de bomba)
    • Incluye tubos, indicador de presión, restrictor de flujo y tubos de la bomba de alta presión
    • Equipo necesario: bomba peristáltica con cabezal de bomba de tamaño 16
  • Se puede limpiar y reutilizar fácilmente varias veces
  • Carcasa transparente para el control de procesos
  • Listo para usar casetes individuales
  • Configure fácilmente dos casetes para que se ejecuten simultáneamente para que sean más rápidos concentración
    • Utilice un conector en y premontado con los tamaños de tubo correctos y accesorios
    • El tubo de tamaño 16 se utiliza para conectar las dos unidades Vivaflow 200
    • Tubos de tamaño 15 para conectar a la bomba, con un cabezal de bomba de tamaño 15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltration
Formato Cassette
Para utilizar con (equipo) Labscale TFF System
Material Acrílico
Material (membrana) PES
MWCO 5 kDa
Volumen de muestra Up to 2.5 L
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 200 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua
Incluye Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16
Presión máxima 60psi
Caudal de la bomba de 200 a 400 ml/min
Cantidad 1 unidad
Temperatura máx. (imperial) 140 °F
Temperatura máx. (métrico) de 60 °C
Tipo Casete de flujo cruzado
Volumen (métrico) De 500 ml a 5 l
Retención de volumen (métrico) 5,3 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,96 x 1,49 x 5,43 pulg (12,6 x 3,8 x 13,8cm)
Longitud (métrico) 12,6 cm
Anchura (métrico) 3,8 cm
Anchura del canal (métrico) 1 cm
Altura (métrico) 13,8 cm
Altura del canal (métrico) 0,04 cm