Learn More
Sartorius™ Vivacon™ Polycarbonate/Polypropylene Centrifugal Unit
BIOPHARMA
Marca:  Sartorius™ VN01H22ETO
Código de producto. 11776345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    573.80€ / paquete de 100
    Ahorro 28.20€
    4% Descuento
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
PCR
30,000 Da
Polycarbonate, Polypropylene
DNA
0.1 to 0.5 mL
Polycarbonate, Polypropylene
Concentration, Desalting, buffer exchange
100/Pk.
Vivacon 500 Centrifugal Unit