Learn More
Sartorius Concentrador de ADN Vivacon™ 500
BIOPHARMA
Código de producto. p-4187745 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
12333720 50 kDa 25/Paq. 25 PCS
11729275 10 kDa 25/Paq. paquete de 25
11786345 50 kDa 100/paq. paquete de 100
11756345 10 kDa 100/paq. paquete de 100
11739275 30 kDa 25/Paq. 25 PCS
12343720 100 kDa 25/Paq. paquete de 25
11766345 30 kDa 100/paq. paquete de 100
11796345 100 kDa 100/paq. paquete de 100
11716355 2 kDa 100/paq. paquete de 100
11719275 2 kDa 25/Paq. paquete de 25
10 options
Código de producto. 12333720
Marca: Sartorius VN01H31
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para hasta 500 μl, Vivacon™ 500 son unidades centrífugas para una rápida concentración de ADN e intercambio de tampones de muestras de 500 μl. También son el producto más usado para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas en este intervalo de volumen. El uso de membranas Hydrosart™ da lugar a altas recuperaciones de muestras diluidas.
Para hasta 500 μl, Vivacon™ 500 son unidades centrífugas para una rápida concentración de ADN e intercambio de tampones de muestras de 500 μl. También son el producto más usado para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas en este intervalo de volumen. El uso de membranas Hydrosart™ da lugar a altas recuperaciones de muestras diluidas.
Vivacon 500 son dispositivos centrífugos para aplicaciones de concentración de ADN y de intercambio de tampones para muestras de hasta 500 μl. También son el producto más usado para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas en este intervalo de volumen. Para un rendimiento óptimo con muestras muy diluidas, por ejemplo, muestras forenses, Vivacon 500 está equipado con membranas de celulosa regenerada Hydrosart™ patentadas con propiedades de unión inespecífica extremadamente baja y alto flujo. Sus altas recuperaciones y excelente reproducibilidad se combinan con la comodidad ofrecida por la graduación del volumen y los valores de corte de peso molecular impresos en cada dispositivo. Vivacon 500 cuenta con un diseño de membrana horizontal óptimo para el fraccionamiento de ADN (eliminación de cebadores), así como para el fraccionamiento de proteínas (eliminación de péptidos). La posibilidad de una centrifugación inversa tras el procesamiento de muestras garantiza la recuperación completa del concentrado, algo que resulta especialmente importante cuando se trabaja con bajas concentraciones de muestras.
  • Manipulación cómoda en rotores de ángulo fijo
  • Material de bajo nivel de unión
  • Posibilidad de centrifugación inversa
  • MWCO impreso
  • Recuperación de concentrado completa y altamente reproducible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 ng/ml
Tiempo de concentración 18 min
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material Cuerpo de policarbonato, recipiente de filtración de polipropileno
Material (membrana) Celulosa regenerada Hydrosart
MWCO 50 kDa
Volumen de muestra 500 μL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 0,32 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración de ADN, desalinización, intercambio de tampón, fraccionamiento
Fuerza máx. 5000 xG
Cantidad 25/Paq.
Tipo de muestra ADN, péptido
Tipo Concentrador Vivacon 500
Volumen (métrico) 0,5 mL
Retención de volumen (métrico) < 5 μl
Dimensiones (L x An) 4,5 x 1,24cm (1,77 x 0,48 pulg)
Longitud (imperial) 1,77 in
Longitud del giro posterior (imperial) 1,87 in
Longitud (métrico) 4,5 cm
Longitud del giro posterior (métrico) 4,75 cm
Anchura (imperial) 0,48 in
Anchura (métrico) 1,24 cm