Descripción
Para hasta 500 μl, Vivacon™ 500 son unidades centrífugas para una rápida concentración de ADN e intercambio de tampones de muestras de 500 μl. También son el producto más usado para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas en este intervalo de volumen. El uso de membranas Hydrosart™ da lugar a altas recuperaciones de muestras diluidas.
Vivacon 500 son dispositivos centrífugos para aplicaciones de concentración de ADN y de intercambio de tampones para muestras de hasta 500 μl. También son el producto más usado para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas en este intervalo de volumen. Para un rendimiento óptimo con muestras muy diluidas, por ejemplo, muestras forenses, Vivacon 500 está equipado con membranas de celulosa regenerada Hydrosart™ patentadas con propiedades de unión inespecífica extremadamente baja y alto flujo. Sus altas recuperaciones y excelente reproducibilidad se combinan con la comodidad ofrecida por la graduación del volumen y los valores de corte de peso molecular impresos en cada dispositivo. Vivacon 500 cuenta con un diseño de membrana horizontal óptimo para el fraccionamiento de ADN (eliminación de cebadores), así como para el fraccionamiento de proteínas (eliminación de péptidos). La posibilidad de una centrifugación inversa tras el procesamiento de muestras garantiza la recuperación completa del concentrado, algo que resulta especialmente importante cuando se trabaja con bajas concentraciones de muestras.
- Manipulación cómoda en rotores de ángulo fijo
- Material de bajo nivel de unión
- Posibilidad de centrifugación inversa
- MWCO impreso
- Recuperación de concentrado completa y altamente reproducible
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 50 ng/ml |
| Tiempo de concentración | 18 min |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material | Cuerpo de policarbonato, recipiente de filtración de polipropileno |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada Hydrosart |
| MWCO | 30 kDa |
| Volumen de muestra | 500 μL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 0,32 cm2 |
| Mostrar más |