Descripción
- El producto perfecto para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas.
- Si se utilizan membranas Hydrosart ™, se obtienen un alto nivel de recuperación de muestras diluidas.
- Recuperación completa y altamente reproducible del concentrado.
- Con capacidad de rotación inversa.
- Concentración de hasta 0,5 ml de ADN genómico o muestras de péptidos.
- Material de bajo nivel de unión.
- MWCO impreso en el dispositivo.
- Selección de modelos estériles ya cortados y libres de ADN para aplicaciones forenses disponible.
- Ensayo de qPCR en 55 ciclos, con un límite de detección verificado de < 2 pg
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | MWCO: 125.000 dalton |
| Volumen (métrico) | de 0,1 a 2 ml, volumen de punto muerto: 55 µl |
| Cantidad | 100/paq. |
| Línea de productos | Dispositivo centrífugo para ultrafiltración |
| Material | Cuerpo de concentrador de policarbonato, vaso de filtrado de polipropileno, membrana de acetato de celulosa |