missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Frascos lavadores de boca ancha de 250 ml VITsafe™

Código de producto. p-8000500
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Agua destilada
Etanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Chemical Label unitSize
15712056 Agua destilada paquete de 12
15732056 Etanol paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15712056 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 1351819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Impresos con símbolos de seguridad duraderos y otra información importante para la seguridad óptima del laboratorio. Los frascos lavadores de boca ancha Vitlab™ VITsafe™ incluyen tapones de ventilación codificados por colores que facilitan la identificación visual de los medios.

  • Fabricados de PE-LD (o PP para acetona y MEK), tubo de pulverización de PP
  • Cumple con la Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
  • Impreso con:
    • Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
    • Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
    • Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
  • Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
  • El diseño del tapón de ventilación VENT-CAP evita casi toda la sobrepresión estática lo que elimina las fugas o los goteos

Especificaciones

Capacidad (métrico) 250 ml
Material LDPE
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 146 mm
Chemical Label Agua destilada
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Aireado
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.