Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca ancha de 250 ml VITsafe™
Descripción
- Fabricados de PE-LD (o PP para acetona y MEK), tubo de pulverización de PP
- Cumple con la Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
- Impreso con:
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
- Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
- El diseño del tapón de ventilación VENT-CAP evita casi toda la sobrepresión estática lo que elimina las fugas o los goteos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Naranja |
| Certificaciones/conformidad | Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS) |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 146 mm |
| Chemical Label | Etanol |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Mostrar más |