Learn More
Vitlab™ Frascos de lavado con boca estrecha VITsafe™ con impresión
Código de producto. 11857900
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetato de etilo
Acetona
Agua destilada
Cloruro de metileno
Etanol
Isopropanol
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label unitSize
11857900 500 ml Agua destilada 12 PCS
11877900 500 ml Isopropanol 12 PCS
11897900 500 ml Cloruro de metileno 6 PCS
11787929 500 ml Acetona 12 PCS
10702751 500 ml Agua destilada 1 PCS
11887900 500 ml Etanol 12 PCS
10124374 1000 ml Agua destilada paquete de 12
15702056 1000 ml Etanol paquete de 12
11817930 1000 ml Acetona 12 PCS
15792046 1000 ml Acetato de etilo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11857900 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 1332819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique los medios de forma rápida y sencilla con estos frascos lavadores codificados por colores. Los frascos lavadores de boca estrecha VITsafe™ con impresión incluyen un chorro de pulverización preciso y una recirculación del medio optimizada mediante la punta de aspiración precisa y continua del tubo de pulverización.
  • Frascos de LDPE (o PP para acetona y MEK), con tubo de pulverización de polipropileno
  • El tapón de ventilación VENT-CAP elimina prácticamente las fugas y evita casi toda sobrepresión estática
  • Codificado por colores para una fácil identificación visual de los medios
Los frascos presentan una huella de seguridad duradera de acuerdo con la Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS), así como con toda la información importante:
  • Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
  • Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
  • Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Guardar y almacenar
Incluye Impresión y tubo de nebulización
Material LDPE
N.° por paquete 12/Paq.
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 180 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Agua destilada
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 74 mm
Tipo de tapón Aireado