missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitronectin Antibody (019), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30149951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30149951 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30149951

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP290648CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Vitronectin Monoclonal antibody specifically detects Vitronectin in Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vitronectin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 019
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen complement S-protein, epibolin, serum spreading factor, Serum-spreading factor, somatomedin B, S-protein, V75, vitronectin, vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein), VN, VNT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Vitronectin (Accession#: NP_035837.1; Met1-Lys478).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7448
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.