Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas peristálticas Viton™
Código de producto. 15384698
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
30
42
46
48
Diámetro interior (métrico):
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Tamaño de la unidad:
50 pies
cada uno
Código de producto. 15384698
Marca: Ismatec™ 9763248
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Has excellent chemical resistance, especially to acids and alkalis, making it an excellent choice for demanding applications such as acid and solvent transfer. It also handles temperatures from 8 to 400°F, making it ideal for high-temperature work.
  • Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica.
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Diámetro interior (métrico) 2,79 mm
Material Viton
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Para utilizar con Serie de bombas C/L
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Tamaño de los tubos 48
Caudal 66 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Presión máxima 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 150 °C
Tipo de producto Tubos de microcalibre