Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas peristálticas Viton™
Código de producto. 11704969
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
30
42
46
48
Diámetro interior (métrico):
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Tamaño de la unidad:
50 pies
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) unitSize
11704969 46 2,54 mm cada uno
11794959 30 1,14 mm cada uno
15379737 42 2,06 mm 50 pies
15384698 48 2,79 mm 50 pies
12448630 26 0,89 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11704969
Marca: Ismatec™ 9763246
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Has excellent chemical resistance, especially to acids and alkalis, making it an excellent choice for demanding applications such as acid and solvent transfer. It also handles temperatures from 8 to 400°F, making it ideal for high-temperature work.
  • Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica.
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Diámetro interior (métrico) 2,54 mm
Material Viton
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Para utilizar con Serie de bombas C/L
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Tamaño de los tubos 46
Manguera dentada 1/8 pulg
Presión máxima 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 150 °C
Tipo de producto Tubos de microcalibre