Learn More
Heidolph™ Tubos Viton™
Código de producto. 10065751 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,8
1,7
7,9
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Grosor (métrico) unitSize
10065751 0,8 1,6 mm 1 metro
10504172 7,9 2,5 mm cada uno
10689722 1,7 1,6 mm 1 metro
3 options
Código de producto. 10065751
Proveedor: Heidolph™ 5255300000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este tubo cuando necesite una excelente resistencia a los ácidos a altas temperaturas. El tubo Viton™ Heidolph™ es liso, biocompatible e inerte.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Resistente a los disolventes y agentes corrosivos a altas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Grosor (métrico) 1,6 mm
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 0,8
Presión máxima 0,7/1/7 bar