Learn More
Heidolph™ Tubos Viton™
Código de producto. 10504172 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,8
1,7
7,9
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Grosor (métrico) unitSize
10504172 7,9 2,5 mm cada uno
10065751 0,8 1,6 mm 1 metro
10689722 1,7 1,6 mm 1 metro
3 options
Código de producto. 10504172
Marca: Heidolph™ 5255200000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este tubo cuando necesite una excelente resistencia a los ácidos a altas temperaturas. El tubo Viton™ Heidolph™ es liso, biocompatible e inerte.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Resistente a los disolventes y agentes corrosivos a altas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Viton
Diámetro exterior (imperial) 12,9 mm
Grosor (métrico) 2,5 mm
Para utilizar con bomba
Para utilizar con (aplicación) Baja permeabilidad al gas, resistente a los disolventes y agentes corrosivos a altas temperaturas.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -30 °C
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 7,9
Método de esterilización 16 horas (a 250 °C con circulación de aire caliente recomendada).
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Permeabilidad a los gases Bajo
Limitaciones Vida de bombeo limitada.
Color Negro opaco
Presión máxima Tiempo continuo/corto a 0,8/1,8 bar
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C
Tipo de producto Tubos de conducción