Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho Viton
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
Descripción
- Excelente resistencia química, especialmente a combustibles agresivos, ácidos, aceites animales y vegetales, disolventes, alcoholes y agentes blanqueadores
- Buena resistencia al ozono y a la radiación
- Hay otros tamaños de malla disponibles bajo solicitud
- Densidad de 1,83 g/cm3
- Intervalo de temperatura de -20 a 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 1 mm |
| Material | Viton |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas |