Learn More
Cole-Parmer™ Tubos de manguera Viton
Código de producto. 11948139
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11948139 4,8 mm 7.50 M
1 options
Código de producto. 11948139
Marca: Cole-Parmer™ 0643403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aplicaciones: transferencia de ácidos fuertes y disolventes a alta temperatura
• Certificaciones: fabricado según las prescripciones BPL
• Tubo Viton™
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 0,8 m