Learn More
Ismatec™ Viton™ Extension Tubing For 2- & 3-Stop Tubing
Código de producto. 10276272
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,65 mm
2,0 mm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
3 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10276272 1,65 mm 10 metros
10184832 2,0 mm 3 metros
10194832 3,0 mm 3 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10276272 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 9763238
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Specialized extension tubing for concentrated acids and corrosive solvents. Ismatec™ Viton™ Extension Tubing is for 2- and 3-stop tubing.
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Amplio intervalo de temperatura.
  • Vida útil limitada.
  • No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Excelente
    • Soluciones alcalinas: Excelente
    • Disolventes: Limitada
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: razonable
  • Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR1,5.3,0
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,065 in
Diámetro interior (métrico) 1,65 mm
Material Viton
Diámetro exterior (imperial) 0,131 in, 3,35 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,066 in
Grosor (métrico) 1,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes MS-CA pequeños.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -31 °C
Tamaño de los tubos 1,65 mm
Permeabilidad a los gases CO2 38, O2 14, N2 5
Limitaciones Vida útil limitada
Color Negro
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 204 °C
Tipo de producto Tubos de extensión