Descripción
- Aplicación: Excelente resistencia al ácido a altas temperaturas
- Características:
- Baja permeabilidad a los gases
- Resistente a los disolventes y agentes corrosivos a altas temperaturas
- Material: Caucho fluorocarbono, Viton™ B termoformado (67 % fluorado); negro opaco
- Cumple las normas: Conformidad con GLP
- Intervalo de temperatura: De -30 a +205 °C
- Esterilización: No se recomienda su esterilización
- Restricción: Duración de rendimiento limitada
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4,6 mm |
| Material | Viton |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,8 mm |
| Longitud global (imperial) | 1 m |
| Grosor (métrico) | 0,9 mm |
| Para utilizar con | Bombas de varios canales |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Negro |
| Presión máxima | De 0,5 a 1,5 bar |
| Mostrar más |