Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vito (Frontier 114)
Código de producto. 15928191
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15928191 39 1 par
15809324 40 1 par
15938191 41 1 par
15875771 42 1 par
15885771 43 1 par
15845177 45 1 par
15948191 46 1 par
15958191 47 1 par
15968191 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15928191 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM11409039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El zapato de seguridad ejecutivo que está hecho con el mismo cuidado y detalle que los zapatos de lujo de alta gama. El cuero de grano entero de estilo 2brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela de poliuretano termoplástico (TPU)
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Vito (Frontier 114)
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero, Nobuck
Tamaño 39
Material del dedo del pie Acero