Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados Griffin VITLAB™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima.
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
- Adecuado para productos alimenticios
- Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,65 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,2 cm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso genérico |
| Altura (imperial) | 2,36 in |
| Altura (métrico) | 6 cm |
| Incrementos | 10 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 257 °F |
| Mostrar más |