Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados Griffin VITLAB™
Descripción
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima.
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
- Adecuado para productos alimenticios
- Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,96 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 cm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso genérico |
| Altura (imperial) | 2,75 in |
| Altura (métrico) | 7 cm |
| Incrementos | 20 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 257 °F |
| Mostrar más |