Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados Griffin VITLAB™
Código de producto. 15752086
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15752086
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 607081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los vasos de precipitados Griffin de polipropileno Vitlab™ se han grabado con una escala azul en relieve de fácil lectura para una medición precisa.
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima.
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 1,65 in
Diámetro exterior (métrico) 4,2 cm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para uso genérico
Altura (imperial) 2,36 in
Altura (métrico) 6 cm
Incrementos 10 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 257 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 125 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala de graduación azul
Modelo Griffin