Learn More
VITLAB™ Frascos de laboratorio VITGRIP™ con cierre a prueba de manipulación
Beschreibung
- Fabricados de polipropileno hidrófobo
- Diseño ergonómico: el frasco delgado entallado facilita la manejabilidad
- Las graduaciones moldeadas evitan los deslizamientos y aportan seguridad al trabajar con guantes
- A prueba de fugas* y resistente a golpes
- Buena resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y soluciones alcohólicas
- Se suministra con cierres VITLAB a prueba de manipulaciones
- Adecuado para productos alimenticios de acuerdo con UE 10/2011
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Transparente |
| Incluye | Cierre a prueba de manipulaciones |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Graduaciones | 12,5 ml |
| Certificaciones/conformidad | UE N.º 10/2011 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?