Learn More
Vitamin K4, MedChemExpress
Código de producto. 16491456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
16491456 200 mg 200 miligramos
16432349 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16491456
Marca: Medchem Express HYB1508
MedChemExpress Vitamin K4 is a chemically synthesized Vitamin K which plays an important role in the normal blood coagulation system.
Vitamin K4 is a chemically synthesized Vitamin K which plays an important role in the normal blood coagulation system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K4
CAS 573-20-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo acetomenaphthone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (387.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(OC(C)=O)=C2C=CC=CC2=C1OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 258.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.27
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death