Learn More
Acetato de vitamina E, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3346685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11461848 25 g 25 g
11471848 100 g 100 g
11481848 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11461848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14505.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.754 g/mol
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de vitamina E se utiliza como agente fortificante y suplemento dietético en los alimentos. Se utiliza en productos dermatológicos como cremas para la piel. Es una alternativa al tocoferol y proporciona protección contra los rayos ultravioletas del sol.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7695-91-2
Fórmula molecular C31H52O3
Peso molecular (g/mol) 472.754
Número MDL MFCD00072042
Clave InChI ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Sinónimo vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Nombre IUPAC [(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-il] acetato
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin E Acetate
Punto de fusión °C to 28°C
Densidad 0.960
Punto de ebullición >300°C
Temperatura de inflamación 210°C (410°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.496
Cantidad 25 g
Beilstein 97512
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9495
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.76
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido