Learn More
Vitamin D binding protein Mouse anti-Human, Clone: 1E4D10, Proteintech
Código de producto. 16897805 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16897805 150 μL 150 microlitros
16807815 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16897805
Marca: Proteintech 661751IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
Especificaciones
Antígeno Vitamin D binding protein
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1E4D10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GC
N.º de referencia del gen P02774
Alias de gen DBP, DBP/GC, GC, Gc globulin, VDBP,GC, Vitamin D binding protein
Símbolos de los genes GC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Vitamin D binding protein Fusion Protein Ag9803
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2638
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1