Descripción
GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vitamin D binding protein |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E4D10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | GC |
| N.º de referencia del gen | P02774 |
| Alias de gen | DBP, DBP/GC, GC, Gc globulin, VDBP,GC, Vitamin D binding protein |
| Mostrar más |