missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Vitamin B2 Monoclonal Antibody (3H8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17909092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17909092 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17909092 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA549650

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Antibody tested in indirect ELISA.

Vitamin B2, also known as riboflavin, is a water-soluble vitamin that is essential for the proper functioning of the body. It is involved in a variety of metabolic processes, including the production of energy from food, the synthesis of red blood cells, and the maintenance of healthy skin, eyes, and nervous system. Vitamin B2 is found in a variety of foods, including dairy products, meat, fish, whole grains, and leafy green vegetables. Vitamin B2 deficiency is rare, but it can lead to a range of symptoms, including anemia, skin disorders, and eye problems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vitamin B2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page
Clasificación Monoclonal
Clon 3H8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Alias de gen Riboflavin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Conjugate of VB2 hapten and KLH.
Método de purificación Protein G
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.