Learn More
Vistusertib, MedChemExpress
Código de producto. 16476686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476686 100 mg 100 miligramos
16426398 10 mg 10 miligramos
16421176 200 mg 200 miligramos
16418987 5 mg 5 miligramos
16412507 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16476686
Marca: Medchem Express HY15247
MedChemExpress Vistusertib (AZD2014) is an ATP competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 2.81 nM. AZD2014 inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Vistusertib (AZD2014) is an ATP competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 2.81 nM. AZD2014 inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vistusertib
CAS 1009298-59-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N6O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo AZD2014
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.10 mM)
SMILES O=C(NC)C1=CC=CC(C2=CC=C3C(N=C(N4[C@@H](C)COCC4)N=C3N5[C@@H](C)COCC5)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 462.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.54
Porcentaje de pureza 95.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease