Learn More
VistaLab™ Technologies Depósitos de reactivos: 12 canales
Descripción
- Poliestireno con esquinas de base recortada
- Boquillas de vaciado distintas para vaciar los depósitos sin salpicaduras
- Los incrementos graduados bien marcados en la pared interior minimizan los residuos de reactivos
- La base ancha y la construcción robusta proporcionan estabilidad y contribuyen a evitar salpicaduras
- Las estructuras de esquina moldeadas permiten separar fácilmente los depósitos empaquetados a granel
- El modelo de 100 ml (n.º de cat. 21-382-111) se suministra con tapa
- Disponible en envase individual o a granel, esterilizado con gamma o no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Para utilizar con (aplicación) | General Liquid Handling |
| Altura (imperial) | 4 in |
| Incluye | Tapa |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Mostrar más |