missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Depósitos de reactivos: 12 canales
Descripción
- Poliestireno con esquinas de base recortada
- Boquillas de vaciado distintas para vaciar los depósitos sin salpicaduras
- Los incrementos graduados bien marcados en la pared interior minimizan los residuos de reactivos
- La base ancha y la construcción robusta proporcionan estabilidad y contribuyen a evitar salpicaduras
- Las estructuras de esquina moldeadas permiten separar fácilmente los depósitos empaquetados a granel
- El modelo de 100 ml (n.º de cat. 21-382-111) se suministra con tapa
- Disponible en envase individual o a granel, esterilizado con gamma o no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Para utilizar con (aplicación) | General Liquid Handling |
| Altura (imperial) | 6 in |
| Incluye | Tapa |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?