Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteador de volumen fijo Ovation™
Código de producto. 11942225
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μl
100 μl
10 µl/100 µl/200 µl/1000 µl
200 μl
20 μl
25 μl
2 μl
500 μl
50 μl
Exactitud:
±0,8%
±1,0%
±1,4%
±1,5%
± 1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Tipo:
Pipeta de dos tiempos
Pipeta de volumen fijo
Pipetas de un solo tiempo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11942225
Marca: VistaLab™ Technologies 11570020
Las pipetas Ovation™ tienen un diseño ergonómico exclusivo y patentado. Son las únicas pipetas que abordan completamente los problemas de postura, repetición y fuerza para reducir significativamente la tensión y el dolor que se producen al pipetear, al tiempo que proporcionan siempre una precisión y exactitud superiores.
  • Funcionamiento mecánico del émbolo de baja fuerza de 1 tiempo (F1) o 2 tiempos (con sobresoplado) (F2)
  • Ovation F1 disponible de 5-1000 μl
  • Ovation F2 disponible de 1-1000 μl
  • Volúmenes fijos personalizados disponibles previa solicitud
  • Abridor de tapones de microtubos integrado
  • La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación del pipeteador
  • Es posible realizar el ajuste de calibración en el laboratorio
Especificaciones
Exactitud ±1,4%
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Verde
Desechables Reusable
Para utilizar con Micropipeteo/transferencia de líquidos
Material Policarbonato/ABS
Modelo F1
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipetas de un solo tiempo
Volumen (métrico) 25 μl
Para utilizar con (aplicación) Micropipeteo/transferencia de líquidos
Incluye Percha de estante, llave de calibración
Precisión 0,60%
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años de garantía limitada