Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteadores de volumen ajustable Ovation™
Código de producto. 11991386
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11991386
Marca: VistaLab™ Technologies 10570002
Naturalmente sigue los contornos de la palma
  • El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado para usuarios diestros o zurdos
  • Liderazgo comprobado en la palma de su mano
  • El ajuste de volumen se indica mediante una lectura LCD en el mango de la pipeta
  • Mejora significativamente las posturas y reduce las fuerzas asociadas con el pipeteo
  • Se pueden programar y recuperar cinco ajustes de volumen populares pulsando un solo botón
  • El botón de liberación de energía almacena la energía capturada durante la adquisición de puntas y utiliza energía para empujar la punta con solo pulsar un botón
  • El émbolo de ajuste de forma de baja fuerza permite al usuario controlar manualmente la velocidad de aspiración y dispensación con un esfuerzo mínimo
  • La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación de la pipeta
  • Se coloca de forma segura en el mostrador antes, durante y después del job—sin riesgo de contaminación
  • Calibración en laboratorio ajustada con software interno
Especificaciones
Exactitud ±1,5 % a 2 µl, ±2,7 % a 1 µl, ±9 % (a 0,2 µl)
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Rojo
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonómico
Material Policarbonato/ABS
Número de canales 1
Línea de productos Ovation
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de volumen ajustable
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 μl
Para utilizar con (aplicación) El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado para usuarios zurdos o diestros
Incluye Batería CR2, percha de soporte
Incrementos 0,002 μl
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años de garantía limitada
Longitud (imperial) 9 in
Anchura (imperial) 7 pulg
Altura (imperial) 3 pulg
Requisitos eléctricos Batería reemplazable CR2