Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteadores de volumen ajustable Ovation™
Description
- El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado para usuarios diestros o zurdos
- Liderazgo comprobado en la palma de su mano
- El ajuste de volumen se indica mediante una lectura LCD en el mango de la pipeta
- Mejora significativamente las posturas y reduce las fuerzas asociadas con el pipeteo
- Se pueden programar y recuperar cinco ajustes de volumen populares pulsando un solo botón
- El botón de liberación de energía almacena la energía capturada durante la adquisición de puntas y utiliza energía para empujar la punta con solo pulsar un botón
- El émbolo de ajuste de forma de baja fuerza permite al usuario controlar manualmente la velocidad de aspiración y dispensación con un esfuerzo mínimo
- La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación de la pipeta
- Se coloca de forma segura en el mostrador antes, durante y después del job—sin riesgo de contaminación
- Calibración en laboratorio ajustada con software interno
Specifications
Specifications
| Exactitud | ±0,8% a 1000 µl, ±0,8% a 500 µl, ±3% (a 100 µl) |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Morado |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Policarbonato/ABS |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Ovation |
| Programable | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |