Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas electrónicas monocanal Ovation™
Descripción
- Boquilla desechable unidireccional
- El sistema propietario de liberación de energía descarta las puntas con solo pulsar un botón
- El émbolo contorneado activa electrónicamente la actividad de pipeteo
- El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado y reduce el esfuerzo de retención
- La forma bionatural proporciona al usuario la máxima estabilidad al pipetear con una presión de contacto mínima
- Controles de botón pulsador sencillos
- Las operaciones totalmente electrónicas maximizan la eficacia para todas las tareas, incluyendo la dispensación múltiple, el pipeteo, el pipeteo inverso, la mezcla, la dilución en serie y la dispensación secuencial automática.
- Se coloca de forma segura sobre encimeras
- Incluye cargador/fuente de alimentación
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1% |
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntas compatibles | VistaLab™ punta |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta VistaLab™ |
| Material | Policarbonato/ABS |
| Modelo | Derecha |
| Mostrar más |