Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de 8 canales Ovation™
Descripción
- Diseño ergonómico correcto, cómodo y con funciones electrónicas para procedimientos repetitivos
- Cuenta con un sistema de adquisición de puntas que proporciona una señal de retroalimentación positiva para indicar que cada punta está bien asentada y sellada; no es necesario manipular manualmente
- Al finalizar el pipeteo, todas las puntas se desechan con solo pulsar un botón
- Equipado con múltiples operaciones de dosificación, pipeta, pipeta inversa, mezcla y dilución en serie y funciones de manipulación de líquidos con recuperación de los ajustes de volumen almacenados
- Disponible en modelos para zurdos y diestros con la colocación de pantalla LCD adecuada
- Para dispensar líquidos de precisión de 0,5 a 1250 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,8% a 125 μL, ±1% a 62,5 μL, ±3% (a 12,5 μL) |
| Puntas compatibles | 1000 a 10000 μL |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Verde |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipette Tip (200 μL) |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Policarbonato/ABS |
| Modelo | Diestro |
| Mostrar más |