Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de 12 canales Ovation™
Código de producto. 11917564
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 a 125 μL
De 0,5 to 20 µl
De 25 to 850 µl
De 5 to 250 µl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Azul
Gris
Verde
Modelo:
Diestro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11917564
Marca: VistaLab™ Technologies 10600020
Programación sencilla y directa junto con precisión y exactitud fiables y consistentes
  • Diseño ergonómico correcto, cómodo y con funciones electrónicas para procedimientos repetitivos
  • Cuenta con un sistema de adquisición de puntas que proporciona una señal de retroalimentación positiva para indicar que cada punta está bien asentada y sellada; no es necesario manipular manualmente
  • Al finalizar el pipeteo, todas las puntas se desechan con solo pulsar un botón
  • Equipado con múltiples operaciones de dosificación, pipeta, pipeta inversa, mezcla y dilución en serie y funciones de manipulación de líquidos con recuperación de los ajustes de volumen almacenados
  • Disponible en modelos para zurdos y diestros con la colocación de pantalla LCD adecuada
  • Para dispensar líquidos de precisión de 0,5 a 850 μl
Especificaciones
Exactitud ±1% a 20 μL, ±1,5% a 10 μL, ±3% (a 2 μL)
Puntas compatibles 10 μL
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipette Tip (20 μL)
Tipo de agarre Ergonómico
Material Policarbonato/ABS
Modelo Diestro
Número de canales 12
Línea de productos Tecnologías Ovation
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 0,5 to 20 µl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye fuente de alimentación con adaptador, percha de soporte
Incrementos 0,05 μl
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años de garantía limitada
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 6 in
Requisitos eléctricos Batería recargable de ion-litio, fuente de alimentación de ovación